Stampa…
Quinoxaline-2,3-dione 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR30493-100G OR30493-25G
APOSOR30493-100GEA 60.1 EUR
APOSOR30493-100G APOSOR30493-25G
Quinoxaline-2,3-dione 98%
Quinoxaline-2,3-dione
Formula: C₈H₆N₂O₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006723
CAS Number: 15804-19-0