Stampa…
2,5-Dibromohydroquinone 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dibromobenzene-1,4-diol
OR30490-10G OR30490-5G
APOSOR30490-10GEA 56.8 EUR
APOSOR30490-10G APOSOR30490-5G
2,5-Dibromohydroquinone 98%
2,5-Dibromohydroquinone
Formula: C₆H₄Br₂O₂
Peso molecolare: 267,9 g/mol
Punto di fusione: 193 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00192664
CAS Number: 14753-51-6