Stampa…
3-Hydroxypropiononitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3049-1KG OR3049-250G
APOSOR3049-1KGEA 201 EUR
APOSOR3049-1KG APOSOR3049-250G
3-Hydroxypropiononitrile
3-Hydroxypropiononitrile
Formula: C₃H₅NO
Punto di ebollizione: 227…228 °C
Punto di fusione: –46 °C
Densità: 1,041 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00002826
CAS Number: 109-78-4
EINECS: 203-704-8