Stampa…
2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30486-5G OR30486-1G
APOSOR30486-5GEA 75.4 EUR
APOSOR30486-5G APOSOR30486-1G
2-Chloro-5-nitropyrimidine 95%
2-Chloro-5-nitropyrimidine
Formula: C₄H₂ClN₃O₂
Punto di fusione: 105…110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04117995
CAS Number: 10320-42-0
EINECS: 233-703-8
UN: 3335
ADR: 9,III