Stampa…
5-Chloroisatoic anhydride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Chloro-1H-benzo[d][1,3]oxazine-2,4-dione
OR30482-100G OR30482-25G
APOSOR30482-100GEA 193 EUR
APOSOR30482-100G APOSOR30482-25G
5-Chloroisatoic anhydride 97%
5-Chloroisatoic anhydride
Formula: C₈H₄ClNO₃
Peso molecolare: 197,58 g/mol
Punto di fusione: 300 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006701
CAS Number: 4743-17-3