Stampa…
4-Chloro-2-iodophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30481-5G OR30481-10G OR30481-1G
APOSOR30481-5GEA 16.1 EUR
APOSOR30481-5G APOSOR30481-10G APOSOR30481-1G
4-Chloro-2-iodophenol 98%
4-Chloro-2-iodophenol
Formula: C₆H₄ClIO
Peso molecolare: 254,4500 g/mol
Punto di fusione: 74…76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08235248
CAS Number: 71643-66-8