Stampa…
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30464-25G OR30464-5G
APOSOR30464-25GEA 142 EUR
APOSOR30464-25G APOSOR30464-5G
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
6-Bromo-3,4-dihydro-1H-quinolin-2-one
Formula: C₉H₈BrNO
Peso molecolare: 226,07 g/mol
Punto di fusione: 170…172 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03839832
CAS Number: 3279-90-1