Stampa…
2-Aminoterephthalic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30450-100G OR30450-25G
APOSOR30450-100GEA 301 EUR
APOSOR30450-100G APOSOR30450-25G
2-Aminoterephthalic acid
2-Aminoterephthalic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Punto di fusione: 324 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00134536
CAS Number: 10312-55-7