Stampa…
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3045-25G OR3045-5G
APOSOR3045-25GEA 87 EUR
APOSOR3045-25G APOSOR3045-5G
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
(3-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
Punto di fusione: 115…117 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017538
CAS Number: 774-81-2
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III