Stampa…
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30449-25G OR30449-5G OR30449-100G
APOSOR30449-25GEA 139 EUR
APOSOR30449-25G APOSOR30449-5G APOSOR30449-100G
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO) 98% free radical
4-Amino-2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy (4-amino-TEMPO)
Formula: C₉H₁₉N₂O
Punto di ebollizione: 98 °C/3,75mmHg
Punto di fusione: 33…39 °C
Densità: 0,896 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00006479
CAS Number: 14691-88-4
EINECS: 238-738-2