Stampa…
4-Aminostyrene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Vinylaniline
OR30448-25G OR30448-5G
APOSOR30448-25GEA 241 EUR
APOSOR30448-25G APOSOR30448-5G
4-Aminostyrene 96%
4-Aminostyrene
Formula: C₈H₉N
Punto di ebollizione: 98…100 °C/4mmHg
Punto di fusione: 23…24 °C
Densità: 1,014 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00015329
CAS Number: 1520-21-4
EINECS: 216-185-8
UN: 2811
ADR: 6.1,II