Stampa…
4-Aminophthalic acid 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30446-100G OR30446-25G OR30446-5G
APOSOR30446-100GEA 144 EUR
APOSOR30446-100G APOSOR30446-25G APOSOR30446-5G
4-Aminophthalic acid 96%
4-Aminophthalic acid
Formula: C₈H₇NO₄
Peso molecolare: 181,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00013985
CAS Number: 5434-21-9