Stampa…
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-1-naphthol hydrochloride
OR30442-25G OR30442-5G
APOSOR30442-25GEA 198 EUR
APOSOR30442-25G APOSOR30442-5G
1-Amino-4-naphthol hydrochloride 95%
1-Amino-4-naphthol hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₀ClNO
Peso molecolare: 195,65 g/mol
Punto di fusione: 272…273 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012562
CAS Number: 5959-56-8
EINECS: 227-727-8