Stampa…
5-Amino-1H-indazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30440-100G OR30440-5G OR30440-25G
APOSOR30440-100GEA 219 EUR
APOSOR30440-100G APOSOR30440-5G APOSOR30440-25G
5-Amino-1H-indazole 95%
Formula: C₇H₇N₃
Punto di fusione: 172…178 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00037975
CAS Number: 19335-11-6
EINECS: 242-971-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III