Stampa…
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloropyridazine-4-carboxylate
OR304309-1G OR304309-25G OR304309-5G
APOSOR304309-1GEA 82.9 EUR
APOSOR304309-1G APOSOR304309-25G APOSOR304309-5G
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Methyl-6-chloropyridazine-4-carboxylate
Formula: C₆H₅ClN₂O₂
Peso molecolare: 172,5691 g/mol
Punto di fusione: 88…89 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16660968
CAS Number: 1093860-48-0