Stampa…
4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR304307-10G OR304307-25G OR304307-1G
APOSOR304307-10GEA 58.2 EUR
APOSOR304307-10G APOSOR304307-25G APOSOR304307-1G
4-Amino-3,6-dichloropyridazine 98%
4-Amino-3,6-dichloropyridazine
Formula: C₄H₃Cl₂N₃
Peso molecolare: 163,9900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01647253
CAS Number: 823-58-5