Stampa…
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 3-amino-2-thiophenecarboxylate
OR30429-100G OR30429-25G
APOSOR30429-100GEA 17.6 EUR
APOSOR30429-100G APOSOR30429-25G
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Methyl-3-aminothiophene-2-carboxylate
Formula: C₆H₇NO₂S
Peso molecolare: 157,19 g/mol
Punto di ebollizione: 100…102 °C/0,1mmHg
Punto di fusione: 62…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009765
CAS Number: 22288-78-4
EINECS: 244-895-8