Stampa…
5-Bromo-2-furaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromofuran-2-carbaldehyde, 5-Bromofurfural
OR30421-5G OR30421-100G OR30421-25G
APOSOR30421-5GEA 66.9 EUR
APOSOR30421-5G APOSOR30421-100G APOSOR30421-25G
5-Bromo-2-furaldehyde
5-Bromo-2-furaldehyde
Formula: C₅H₃BrO₂
Peso molecolare: 174,98 g/mol
Punto di ebollizione: 112 °C/16mmHg
Punto di fusione: 82…85 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00159501
CAS Number: 1899-24-7