Stampa…
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 2-bromo-3-methylbenzoate
OR304204-5G OR304204-10G
APOSOR304204-5GEA 21.9 EUR
APOSOR304204-5G APOSOR304204-10G
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Methyl-2-bromo-3-methylbenzoate
Formula: C₉H₉BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00144762
CAS Number: 131001-86-0