Stampa…
5-Hydroxy-o-toluic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Hydroxy-2-methylbenzoic acid
OR304202-10G OR304202-25G
APOSOR304202-10GEA 77.1 EUR
APOSOR304202-10G APOSOR304202-25G
5-Hydroxy-o-toluic acid 98%
5-Hydroxy-o-toluic acid
Formula: C₈H₈O₃
Peso molecolare: 152,15 g/mol
Punto di fusione: 182…187 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09833184
CAS Number: 578-22-3