Stampa…
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR30412-100G OR30412-25G OR30412-500G
APOSOR30412-100GEA 43.5 EUR
APOSOR30412-100G APOSOR30412-25G APOSOR30412-500G
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine 99%
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine
Formula: C₉H₁₉N
Punto di ebollizione: 151…152 °C
Punto di fusione: –59 °C
Densità: 0,837 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 24 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005985
CAS Number: 768-66-1
EINECS: 212-199-3
UN: 1992
ADR: 3+6.1,III