Stampa…
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR30410-100G OR30410-250G OR30410-25G
APOSOR30410-100GEA 166 EUR
APOSOR30410-100G APOSOR30410-250G APOSOR30410-25G
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid 98%
trans-3-(3-Pyridyl)acrylic acid
Formula: C₈H₇NO₂
Peso molecolare: 149,15 g/mol
Punto di fusione: 232…235 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006410
CAS Number: 19337-97-4
EINECS: 214-424-0