Stampa…
L-Homoserine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR304076-25G OR304076-100G OR304076-250G
APOSOR304076-25GEA 82.8 EUR
APOSOR304076-25G APOSOR304076-100G APOSOR304076-250G
L-Homoserine 98%
L-Homoserine
Formula: C₄H₉NO₃
Punto di fusione: 203 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00063090
CAS Number: 672-15-1
EINECS: 211-590-6