Stampa…
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-olo
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (R)-(-)-Isopropanolamina
OR304058-100G OR304058-25G OR304058-5G
APOSOR304058-100GEA 154 EUR
APOSOR304058-100G APOSOR304058-25G APOSOR304058-5G
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-olo
(R)-(-)-1-Aminopropan-2-olo
Formula: C₃H₉NO
Peso molecolare: 75,11 g/mol
Punto di ebollizione: 160 °C
Punto di fusione: 24…26 °C
Densità: 0,954 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 71 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064428
CAS Number: 2799-16-8
EINECS: 220-532-9
UN: 3259
ADR: 8,II