Stampa…
(S)-(+)-Alcol ottilico secondario
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: D(+)-Alcol ottilico secondario
OR304045-1G OR304045-5G
APOSOR304045-1GEA 53.9 EUR
APOSOR304045-1G APOSOR304045-5G
(S)-(+)-Alcol ottilico secondario
(S)-(+)-Alcol ottilico secondario
Formula: C₈H₁₈O
Peso molecolare: 130,23 g/mol
Punto di ebollizione: 179…180 °C
Flash Pt: 76 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064283
CAS Number: 6169-06-8