Stampa…
(R)-(-)-2-Butanolo 99+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-(-)-Alcol butilico secondario
OR304038-1G OR304038-5G OR304038-250MG
APOSOR304038-1GEA 80 EUR
APOSOR304038-1G APOSOR304038-5G APOSOR304038-250MG
(R)-(-)-2-Butanolo 99+%
(R)-(-)-2-Butanolo
Formula: C₄H₁₀O
Peso molecolare: 74,12 g/mol
Punto di ebollizione: 99…100 °C
Punto di fusione: –114 °C
Densità: 0,806 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064280
CAS Number: 14898-79-4
UN: 1120
ADR: 3,II