Stampa…
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR304003-1G OR304003-5G
APOSOR304003-1GEA 0 EUR
APOSOR304003-1G APOSOR304003-5G
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
(R)-(+)-2-Amino-1,1-diphenyl-1-propanol
Formula: C₁₅H₁₇NO
Punto di fusione: 102…105 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02677967
CAS Number: 78603-93-7