Stampa…
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303984-1G OR303984-500MG
APOSOR303984-1GEA 150 EUR
APOSOR303984-1G APOSOR303984-500MG
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Ethyl-2-amino-4-chlorothieno[2,3-d]-pyrimidine-6-carboxylate
Formula: C₉H₈ClN₃O₂S
Peso molecolare: 257,7 g/mol
Punto di fusione: 253…255 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18074287
CAS Number: 847560-46-7