Stampa…
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR303967-1G OR303967-500MG OR303967-5G
APOSOR303967-1GEA 292 EUR
APOSOR303967-1G APOSOR303967-500MG APOSOR303967-5G
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one 97%
2-Chloro-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)propan-1-one
Formula: C₁₀H₁₁ClO₃
Punto di fusione: 77…78 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22373656
CAS Number: 68505-86-2