Stampa…
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Ethyl 1,4,5,6-tetrahydrocyclopentapyrazole-3-carboxylate
OR303964-1G OR303964-5G
APOSOR303964-1GEA 66.9 EUR
APOSOR303964-1G APOSOR303964-5G
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Ethyl-1,4,5,6-tetrahydrocyclopenta[c]pyrazole-3-carboxylate
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Peso molecolare: 180,21 g/mol
Punto di fusione: 124…125 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07778361
CAS Number: 5932-31-0