Stampa…
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR303963-1G OR303963-5G OR303963-25G
APOSOR303963-1GEA 33.5 EUR
APOSOR303963-1G APOSOR303963-5G APOSOR303963-25G
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Benzyl-4-oxo-1,2,3,4-tetrahydropyridine-1-carboxylate
Formula: C₁₃H₁₃NO₃
Punto di fusione: 65…67 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08437477
CAS Number: 185847-84-1