Stampa…
2-[Methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR303960-1G OR303960-500MG OR303960-5G
APOSOR303960-1GEA 248 EUR
APOSOR303960-1G APOSOR303960-500MG APOSOR303960-5G
2-[Methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile
2-[Methoxy(naphthalen-1-yl)methylidene]propanedinitrile
Formula: C₁₅H₁₀N₂O
Peso molecolare: 234,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04116187
CAS Number: 221242-71-3