Stampa…
4-Isobutylphenylboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 4-Isobutylphenylboronic acid, pinacol ester, 2-(4-Isobutylphenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR303958-1G OR303958-500MG
APOSOR303958-1GEA 187 EUR
APOSOR303958-1G APOSOR303958-500MG
4-Isobutylphenylboronic acid pinacol ester
4-Isobutylphenylboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₆H₂₅BO₂
Peso molecolare: 260,1795 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663842
CAS Number: 1033753-01-3