Stampa…
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303951-1G OR303951-500MG
APOSOR303951-1GEA 270 EUR
APOSOR303951-1G APOSOR303951-500MG
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
2,2,2-Trichloro-1-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}ethan-1-one
Formula: C₉H₅Cl₃N₂O
Punto di fusione: 269…279 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18642801
CAS Number: 163220-69-7