Stampa…
2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR303950-1G OR303950-500MG
APOSOR303950-1GEA 270 EUR
APOSOR303950-1G APOSOR303950-500MG
2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
2-Methyl-2-(phenylamino)propionitrile
Formula: C₁₀H₁₂N₂
Punto di fusione: 93…96 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00035943
CAS Number: 2182-38-9