Stampa…
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR303949-1G OR303949-500MG
APOSOR303949-1GEA 270 EUR
APOSOR303949-1G APOSOR303949-500MG
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
2-Methyl-2-{[(4-methylphenyl)methyl]amino}propanenitrile
Formula: C₁₂H₁₆N₂
Peso molecolare: 188.27 g/mol
Punto di fusione: 36…40 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10014475
CAS Number: 1018265-76-3