Stampa…
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
OR303948-1G OR303948-500MG
APOSOR303948-1GEA 187 EUR
APOSOR303948-1G APOSOR303948-500MG
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Ethyl-2-nitro-3-{1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-3-yl}propanoate
Formula: C₁₂H₁₃N₃O₄
Peso molecolare: 263,26 g/mol
Punto di fusione: 136…137 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22126111
CAS Number: 1373348-96-9