1-Cyclohexyl-1H-imidazo[4,5-b]pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Formula:
C₁₂H₁₅N₃ Punto di fusione: 161…164 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22126109 CAS Number: 1365094-43-4 |