Stampa…
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Fornitore: Apollo Scientific
OR303946-1G OR303946-500MG
APOSOR303946-1GEA 270 EUR
APOSOR303946-1G APOSOR303946-500MG
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
1-Cyclohexyl-1H,2H,3H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-one
Formula: C₁₂H₁₅N₃O
Punto di fusione: 224…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD22126108
CAS Number: 906532-83-0