4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR303937-1G
OR303937-500MG
APOSOR303937-1GEA
187
EUR
APOSOR303937-1G
APOSOR303937-500MG
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
4-(Pyrrolidin-1-ylmethyl)benzoic acid hydrochloride
Formula:
C₁₂H₁₆ClNO₂ Punto di fusione: 236…240 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD15201458 CAS Number: 159691-25-5 |