Stampa…
4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
OR303930-1G OR303930-5G OR303930-10G
APOSOR303930-1GEA 91.6 EUR
APOSOR303930-1G APOSOR303930-5G APOSOR303930-10G
4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
4-Chloro-7-methyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine
Formula: C₇H₆ClN₃
Peso molecolare: 167,6 g/mol
Punto di fusione: 125…126 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00619245
CAS Number: 7781-10-4