Stampa…
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Fornitore: Apollo Scientific
OR303925-1G OR303925-5G
APOSOR303925-1GEA 102 EUR
APOSOR303925-1G APOSOR303925-5G
2-Chloro-3-methylquinoxaline
2-Chloro-3-methylquinoxaline
Formula: C₉H₇ClN₂
Peso molecolare: 178,62 g/mol
Punto di fusione: 86…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00023913
CAS Number: 32601-86-8