5-Bromo-2-nitrobenzaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₄BrNO₃ Punto di fusione: 70…73 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00456508 CAS Number: 20357-20-4 |