Stampa…
3-Pyridinepropanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-(3-Pyridyl)propanol, 3-(3-Hydroxypropyl)pyridine
OR303919-1G OR303919-5G
APOSOR303919-1GEA 0 EUR
APOSOR303919-1G APOSOR303919-5G
3-Pyridinepropanol
3-Pyridinepropanol
Formula: C₈H₁₁NO
Peso molecolare: 137,18 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006414
CAS Number: 2859-67-8