Stampa…
2-Bromo-5-methoxy-4-methylbenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
OR303909-1G OR303909-5G OR303909-10G
APOSOR303909-1GEA 143 EUR
APOSOR303909-1G APOSOR303909-5G APOSOR303909-10G
2-Bromo-5-methoxy-4-methylbenzoic acid
2-Bromo-5-methoxy-4-methylbenzoic acid
Formula: C₉H₉BrO₃
Punto di fusione: 189…191 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD20921580
CAS Number: 61809-40-3