Stampa…
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR3039-100G OR3039-25G OR3039-5G
APOSOR3039-100GEA 183 EUR
APOSOR3039-100G APOSOR3039-25G APOSOR3039-5G
4-Chlorobenzoylacetonitrile
4-Chlorobenzoylacetonitrile
Formula: C₉H₆ClNO
Punto di fusione: 128…133 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051625
CAS Number: 4640-66-8