Stampa…
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR303892-1G OR303892-5G OR303892-250MG
APOSOR303892-1GEA 183 EUR
APOSOR303892-1G APOSOR303892-5G APOSOR303892-250MG
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
5-Chloro-2-(chloromethyl)pyridine
Formula: C₆H₅Cl₂N
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD10697588
CAS Number: 10177-24-9
UN: 1760
ADR: 8,III