Stampa…
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5-Dichloroisonicotinaldehyde
OR303891-1G OR303891-5G
APOSOR303891-1GEA 77.1 EUR
APOSOR303891-1G APOSOR303891-5G
2,5-Dichloro-4-formylpyridine 97%
2,5-Dichloro-4-formylpyridine
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 176,0000 g/mol
Punto di fusione: 73…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD06410679
CAS Number: 102645-33-0