Stampa…
5-cyanopicolinic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 5-Cyanopyridine-2-carboxylic acid
OR303889-10G OR303889-1G OR303889-5G
APOSOR303889-10GEA 338 EUR
APOSOR303889-10G APOSOR303889-1G APOSOR303889-5G
5-cyanopicolinic acid
5-cyanopicolinic acid
Formula: C₇H₄N₂O₂
Peso molecolare: 148,121 g/mol
Punto di fusione: 212…214 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09152775
CAS Number: 53234-55-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III