2,3-Dichloroisonicotinonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₂Cl₂N₂ Punto di fusione: 77…78 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD13193096 CAS Number: 184416-82-8 |